Principaux documents
R649333
3-(((4-OXO-3-PH-2-(PHENYLIMINO)-1,3-THIAZOLIDIN-5-YL)ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.501
Numéro MDL:
Autres remarques