Principaux documents
R644269
2-(2,4-DICHLORO-PH)-5-(4-MORPHOLINYL)-1,3-OXAZOL-4-YL(DIPHENYL)PHOSPHINE OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21Cl2N2O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.338
Numéro MDL:
Autres remarques