Principaux documents
R643327
METHYL 2-(((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.329
Numéro MDL:
Autres remarques