Principaux documents
R643025
(3Z)-1-ALLYL-3-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.43
Numéro MDL:
Autres remarques