R640026
METHYL 3-(2,2,2-TRIBROMO-1-((4-METHYLBENZOYL)AMINO)ETHOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Br3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.045
Numéro MDL:
Autres remarques