Principaux documents
R639958
2-{[({2,2,2-TRICHLORO-1-[(2-METHYLBENZOYL)AMINO]ETHYL}AMINO)CARBOTHIOYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21Cl3N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.903
Numéro MDL:
Autres remarques