Principaux documents
R639680
3-(4-METHYLPHENYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.302
Numéro MDL:
Autres remarques