R635170
5-BENZYL-2(4-CL-PH)-3-(4-F-PH)DIHYDRO-2H-PYRROLO(3,4-D)ISOXAZOLE-4,6(3H,5H)DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18ClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.874
Numéro MDL:
Produits recommandés