Key Documents
R634212
N'-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1-PENTYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H33N7O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.685
Numéro MDL:
Autres remarques