Principaux documents
R623768
1-(2-(4-ETHOXYANILINO)-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.36
Numéro MDL:
Autres remarques