Principaux documents
R621315
N-{(E)-2-{4-[(1E)-2-(BENZOYLAMINO)-3-(CYCLOHEXYLAMINO)-3-OXO-1-PROPENYL]PHENYL}-1-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ETHENYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H42N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.783
Numéro MDL:
Autres remarques