Principaux documents
R611158
N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-4-HYDRAZINO-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.315
Numéro MDL:
Autres remarques