Principaux documents
R610615
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-PHENYL-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.272
Numéro MDL:
Autres remarques