Principaux documents
R607940
N'-(1-(4-AMINOPHENYL)ETHYLIDENE)-4-METHYL-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.396
Numéro MDL:
Autres remarques