R606634
1-(2-BROMOPHENYL)-6,6-DIMETHYL-1,6-DIHYDRO-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15BrClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.633
Numéro MDL:
Produits recommandés