Principaux documents
R606588
DIETHYL 2,4-BIS(BROMOMETHYL)-3-AZASPIRO(5.5)UNDECA-1,4-DIENE-1,5-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H25Br2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.212
Numéro MDL:
Autres remarques