Principaux documents
R606561
9-(4-MEO-PH)-3,3,6,6-TETRA-ME-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.488
Numéro MDL:
Autres remarques