R605867
6-AMINO-4-{5-BROMO-2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16BrClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.744
Numéro MDL:
Autres remarques