R605573
((4-BENZYL-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.445
Numéro MDL:
Autres remarques