Principaux documents
R603090
4-CL-N-(3,5-DIOXO-4-AZA-TRICYCLO(5.2.1.0(2,6))DEC-8-EN-4-YL)-3-NITRO-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.744
Numéro MDL:
Autres remarques