Documents
R600601
1-(3-AMINO-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDIN-2-YL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.295
Numéro MDL:
Autres remarques