Key Documents
R600148
3-(5-OXIDO-10H-DIBENZO(B,E)THIOPYRAN-10-YL)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.39
Numéro MDL:
Autres remarques