Documents
R594563
(2E)-2-BUTENEDIOIC ACID COMPOUND WITH 1-(2-{1-[(3,3-DIPHENYLPROPYL)AMINO]ETHYL}PHENOXY)-3-(ISOPROPYLAMINO)-2-PROPANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H42N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.712
Numéro MDL:
Autres remarques