Principaux documents
R592110
N-(4-(2-((3,3-DIPHENYLPROPYL)AMINO)PROPOXY)PHENYL)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H31ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.002
Numéro MDL:
Autres remarques