Principaux documents
R590355
DIMETHYL 2-(((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)AMINO)TEREPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClNO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.81
Numéro MDL:
Autres remarques