Principaux documents
R588504
1-BENZYL-4-(2-CHLORO-5-NITROBENZOYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.815
Numéro MDL:
Autres remarques