Documents
R585998
N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.407
Numéro MDL:
Autres remarques