Principaux documents
R582557
1-(3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.396
Numéro MDL:
Autres remarques