Documents
R582395
4-TERT-BUTYL-N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.526
Numéro MDL:
Autres remarques