Principaux documents
R579025
1-BENZYL-4-(4-METHYL-3-NITROBENZOYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.398
Numéro MDL:
Autres remarques