Principaux documents
R578568
4-CHLORO-N-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.571
Numéro MDL:
Autres remarques