Principaux documents
R577758
N-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-METHOXYBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.391
Numéro MDL:
Autres remarques