Principaux documents
R576913
N-(2-HYDROXY-5-NITROPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.288
Numéro MDL:
Autres remarques