Principaux documents
R576190
METHYL 2-((2-CHLORO-4-NITROBENZOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.718
Numéro MDL:
Autres remarques