R572349
3-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13Cl4F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.113
Numéro MDL:
Autres remarques