Principaux documents
R571792
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-TOLUIDINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.697
Numéro MDL:
Autres remarques