Principaux documents
R570001
6-(ACETYLOXY)-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.286
Numéro MDL:
Autres remarques