R569232
7,9-BIS((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18Cl2F2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.334
Numéro MDL:
Autres remarques