Principaux documents
R567124
ETHYL 5-(ANILINOCARBONYL)-2-({[3-(2,2-DICHLOROVINYL)-2,2-DIMETHYLCYCLOPROPYL]CARBONYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24Cl2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.429
Numéro MDL:
Autres remarques