Key Documents
R563986
4-[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-METHYL-4,7-DIHYDRO[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]-N,N-DIMETHYLANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.869
Numéro MDL:
Autres remarques