Principaux documents
R563080
4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.309
Numéro MDL:
Autres remarques