Documents
R561843
ETHYL (2-((ANILINOCARBONYL)AMINO)-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.358
Numéro MDL:
Autres remarques