Principaux documents
R556327
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-8-[2-(1-METHYLETHYLIDENE)HYDRAZINO]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.441
Numéro MDL:
Autres remarques