Principaux documents
R553948
2-ETHYL-1-[4-(4-METHOXYBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H29N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.565
Numéro MDL:
Autres remarques