R553050
ETHYL {[3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.388
Numéro MDL:
Autres remarques