Key Documents
R550388
(1H-BENZOIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID BUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.349
Numéro MDL:
Autres remarques