Documents
R544736
3-BROMO-N-(2-FURYLMETHYL)-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12BrF3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.232
Numéro MDL:
Autres remarques