R543837
4-BROMO-N-[3-[(4-BROMOBENZOYL)AMINO]-5-(2-METHYLPHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20Br2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.28
Numéro MDL:
Autres remarques