R542903
ETHYL 2-{[7-(3-BROMOBENZYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]SULFANYL}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21BrN4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.372
Numéro MDL:
Autres remarques