Principaux documents
R539848
ETHYL 2-{[(BENZOYLAMINO)CARBOTHIOYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.484
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.